Läs mer
Hypotaurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypotaurine |
| CAS | 300-84-5 |
| Molekylformel | C2H7NO2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Aminoethylsulfinic Acid, 2-Aminoethanesulfinic Acid2-Aminoethylsulfinic AcidCystaminesulfinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5) |
| LEDER | NCCS(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminoethanesulfinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.14 |
| Formel vikt | 109.0197 |