Läs mer
STEMCELL Technologies HypoThermosol™ FRS
Kvantitet:
100 ml
16 x 10 ml
500 ml flaska
500 ml påse
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- HypoThermosol™ FRS is an optimized hypothermic (2 - 8°C) preservation medium that enables improved and extended preservation of cells, tissues, and organs
- HypoThermosol™ FRS is uniquely formulated to address the molecular-biological response of cells during the hypothermic preservation process
- HypoThermosol™ FRS includes key ions at concentrations that balance the intracellular state at hypothermic temperatures
- Additional components include pH buffers, energy substrates, free radical scavengers, and osmotic/oncotic stabilizers
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Other; Pluripotent Stem Cells |
| För användning med (applikation) | Cryopreservation |
| Kvantitet | 500 ml påse |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.