Läs mer
Melford Hypoxantin
Produktkod. 30018328
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018328 100 g
30018329 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018328 Leverantör Melford Leverantörsnummer H62000100.0
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Molekylformel: C5H4N4ONa, molekylvikt 158,11
Specifikationer
CAS 45738-97-4
Molekylformel C5H3N4ONa
Kvantitet 100 g