Läs mer
Hypoxanthine-13C2,15N (Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypoxanthine 4,2 or 8-13C2,7-15N (mixture of 13C sites) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H4N4O/c2*10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h2*1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i2+1,4+1,6+1;1+1,4+1,6+1 |
| Formel vikt | 139.04 |