Läs mer
Hypoxanthine-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypoxanthine-4,5-13C2-7-15N |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i3+1,4+1,6+1 |
| Formel vikt | 139.0423 |
| Procent renhet | >95% |