Läs mer
Hypoxantin, 99,5 %
Produktkod. 10530961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10530961 25 g Glasflaska 25g
10787763 5 g Glasflaska 5g
10331294 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10530961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-94-0
Molekylformel C5H4N4O
Molekylvikt (g/mol) 136.11
MDL-nummer MFCD00005725
InChI-nyckel FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
LEDER O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypoxanthine
Smältpunkt >250,0 °C
Färg Brun till färglös
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 26, 416
Merck Index 15, 4908
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lösliga i utspädda baser och syror, praktiskt taget olösliga i de vanligaste organiska lösningsmedel
IUPAC-namn 3,7-dihydropurin-6-on
Transmittans 95% min. (c=0,1, 0,2M NaOH, 430nm) 1 cm cell
Formel vikt 136.11
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hypoxanthine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.