Läs mer
Hypoxantin, 99 %
Beskrivning
Hypoxantin, används som en markör för energistörning vid hypoxi/ischemi. Det har också använts i DNA-studier för att undersöka den destabiliserande effekten den har på DNA-duplex som innehåller hypoxantin som bas, i gasfas kontra flytande fas. Hypoxantin har också använts i studier tillsammans med 8-oxoguanin-nukleotider för att undersöka deras interaktion med humant DNA pol A (DNA-polymeras alfa) och DNA-polymeras I från Bacillus stearothermophilus. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hypoxantin, används som en markör för energistörning vid hypoxi/ischemi. Det har också använts i DNA-studier för att undersöka den destabiliserande effekten den har på DNA-duplex som innehåller hypoxantin som bas, i gasfas kontra flytande fas. Hypoxantin har också använts i studier tillsammans med 8-oxoguanin nukleotider för att undersöka deras interaktion med humant DNA pol å (DNA polymeras alfa) och DNA polymeras I från Bacillus stearothermophilus. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Det blandas inte nämnvärt med vatten (1:1400). Små oktaedrar kristaller från vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Sterilisera genom filtrering genom ett 0,22 μm filter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypoxanthine |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 5811 |
| Merck Index | 14,4869 |
| Löslighetsinformation | Den blandas inte nämnvärt med vatten (1:1400). Små oktaedrarkristaller från vatten. |
| Formel vikt | 136.11 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Hypoxanthine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Hypoxanthine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.