Läs mer
Hypoxantin, 99 %
Produktkod. 11480373
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480373 100 g 100g
11460373 5 g 5g
11470373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11481.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136,11 g/mol
Hypoxantin, används som en markör för energistörning vid hypoxi/ischemi. Det har också använts i DNA-studier för att undersöka den destabiliserande effekten den har på DNA-duplex som innehåller hypoxantin som bas, i gasfas kontra flytande fas. Hypoxantin har också använts i studier tillsammans med 8-oxoguanin-nukleotider för att undersöka deras interaktion med humant DNA pol A (DNA-polymeras alfa) och DNA-polymeras I från Bacillus stearothermophilus. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hypoxantin, används som en markör för energistörning vid hypoxi/ischemi. Det har också använts i DNA-studier för att undersöka den destabiliserande effekten den har på DNA-duplex som innehåller hypoxantin som bas, i gasfas kontra flytande fas. Hypoxantin har också använts i studier tillsammans med 8-oxoguanin nukleotider för att undersöka deras interaktion med humant DNA pol å (DNA polymeras alfa) och DNA polymeras I från Bacillus stearothermophilus. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Det blandas inte nämnvärt med vatten (1:1400). Små oktaedrar kristaller från vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Sterilisera genom filtrering genom ett 0,22 μm filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-94-0
Molekylformel C5H4N4O
Molekylvikt (g/mol) 136.11
MDL-nummer MFCD00005725
InChI-nyckel FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
IUPAC-namn 3,7-dihydropurin-6-on
LEDER O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypoxanthine
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 5811
Merck Index 14,4869
Löslighetsinformation It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water.
Formel vikt 136.11
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hypoxanthine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypoxanthine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.