Läs mer
Hypoxanthine-d4, CDN
Produktkod. 30326444
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30326444 0.05 g -
30311584 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326444 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND81320.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Hypoxanthine-d4
CAS 2483831-32-7
Molekylformel C5 D4 N4 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym 6 H-Purin-6-one-2,8-d2, 1,9-dihydro-1,9-d2- (ACI), 1,9-Dihydro-1,9-d2-6 H-purin-6-one-2,8-d2 (ACI), 1,7-Dihydro-6 H-purin-6-one-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-d4, Hypoxanthine-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-D4
InChI formel InChI=1 S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2 H,(H2,6,7,8,9,10)/i1D,2 D/hD2
LEDER [2 H]N1C(=NC(=O)c2c1nc([2 H])n2[2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,3,7,8-tetradeuteriopurin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 140.1361
Formel vikt 140.0636 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.