Läs mer
Hypoxanthin dinatriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11451892 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451892 25 g 25g
11441892 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451892 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210545125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 SEK
    2091.50 SEK / 25g
    Save 108.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 68-94-0
Molekylformel C5H4N4O
Molekylvikt (g/mol) 136.11
MDL-nummer MFCD00005725
InChI-nyckel FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
IUPAC-namn 6,7-dihydro-3H-purin-6-on
LEDER O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypoxanthine Disodium Salt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 180.08