Läs mer
Hypoxanthine Monosodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypoxanthine Monosodium Salt |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O.Na/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 158.0205 |