Läs mer
Hypoxantin, TRC
Produktkod. 30136245
Change view
Kvantitet:
25 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136245 5 g
17963405 25 mg
17914375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9985005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-94-0
Molekylformel C5 H4 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Synonym 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), 6H-Purin-6-one, 1,9-dihydro-, 6H-Purin-6-one, 1,7-dihydro- (9CI), Hypoxanthine (8CI), 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one, 1,9-Dihydro-purin-6-one, 1H,7H-Hypoxanthine, 1H,9H-Hypoxanthine, 1H-Purin-6(9H)-one, 3H-Purin-6-ol, 6-Hydroxy-1H-purine, 6-Hydroxypurine, 6-Oxopurine, 9H-Purin-6(1H)-one, 9H-Purin-6-ol, Hypoxanthine enol, NSC 129419, NSC 14665, Purin-6(1H)-one, Purin-6(3H)-one, Purin-6-ol, Sarcine, Sarkin, Sarkine
IUPAC-namn 1,9-dihydropurin-6-ett
LEDER O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypoxanthine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Formel vikt 136.0385
Procent renhet >95%