Läs mer
Hypromellose Acetate Succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypromellose Acetate Succinate |
| CAS | 71138-97-1 |
| Molekylformel | C10H22O9 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Hypromellose ASLF, Affinisol HPMCAS 912G |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4.C3H8O2.C2H4O2.CH4O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3(5)2-4;1-2(3)4;1-2/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);3-5H,2H2,1H3;1H3,(H,3,4);2H,1H3 |
| LEDER | CC(CO)O.CC(=O)O.CO.C(CC(=O)O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.28 |