Läs mer
Hypromellose, MedChemExpress
Produktkod. 16422019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16422019 1 g
1 options
Produktkod. 16422019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0104
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hypromellose
Fysisk form Solid
CAS 9004-65-3
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Synonym (Hydroxypropyl)methyl cellulose HPMC Celacol HPM 5000
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER [R]O[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[C@H]2[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](CO[R])O2)[C@@H](CO[R])O1.CO.CC(O)CO.[n].[x]