Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVANCE™ HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Produktkod. 11592831 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11592831 50 mm 4.6 mm Varje
10266933 250 mm 4.6 mm Varje
11572831 50 mm 2.1 mm Varje
11522841 100 mm 4.6 mm Varje
11552841 150 mm 4.6 mm Varje
11502841 100 mm 2.1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11592831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21005054630
Beräknad leverans: 24-09-2026
Använd denna specialitet C8-kolonn för att separera föreningar som visar dålig toppform med traditionella alkylbundna faser.
Thermo Scientific™ RENHET ADVANCE™ HPLC-kolonner kombinerar den enastående prestandan hos vår HyPURITY 190Å kiseldioxid med en C8 omvänd fas kemi. Denna specialiserade packning med polär inbäddad karaktär är väl lämpad för LC/MS-applikationer. Den polära gruppen skyddar ytsilanolerna från interaktion med polära analyter och ger en alternativ selektivitet med utmärkt prestanda för föreningar som visar dålig toppform med traditionella alkylbundna faser såsom C18.
HyPURITY ADVANCE HPLC-kolonner erbjuder:
  • En polär inbäddad stationär fas för alternativ selektivitet
  • Idealisk för snabba analyser med hög genomströmning
  • Förbättrad vattenhaltig stabilitet
  • Exceptionell toppform för syror, baser och kelatorer
  • 3 μm och μ5 m partikelstorlekar tillgängliga i ett brett utbud av kolumngeometrier
  • Lämplig för LC/MS på grund av exceptionellt låg blödning
  • Idealiskt lämpad för en mängd olika farmaceutiska tillämpningar
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Partikelstorlek 5 μm
Porstorlek 180Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 9%
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas