Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Skyddspatroner
Produktkod. 10168044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Partikelstorlek unitSize
10168044 3 mm 3 μm Paket med 4
10505615 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10774647 4 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10168044 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22503013001
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Thermo Scientific UNIGUARD direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
Drop-in-skyddspatroner erbjuder bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd
Drop-in-skyddspatroner erbjuder bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Polar endcaps erbjuder alternativ selektivitet
  • Högkvalitativa, mycket rena kiseldioxidkolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 3 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Stationär fas C18
Produktlinje RENHET