Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Thermo ScientificTM HyPURITYTM AquastarTM HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Brand:  Thermo Scientific™ 22505-153030
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10088564
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Thermo ScientificTM HyPURITYTM AquastarTM HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
HyPURITY AQUASTAR HPLC column benefits include:
  • Increased retention of polar compounds
  • Chromatographic improvements over end-capped C18
  • Optimized for LC/MS applications
  • Unaffected by 100% aqueous conditions
  • Ideal for critical pairs analyses
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases and standard reversed-phase mobile phases
Beställningsinfo
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Analytical Column
150 mm
2 to 8
200 m²/g
C18
10%
Yes
3 mm
5 μm
190 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek > Particle Size: 5μm; 150L x 3.0mm I.D.