Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 Kolumner, μ3 m Partikelstorlek
Produktkod. 11552881 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11552881 125 mm 4.6 mm Varje
10483465 250 mm 4.6 mm Varje
10359293 150 mm 4 mm Varje
10382545 30 mm 2.1 mm Varje
10302975 150 mm 1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11552881 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22103124630
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högkvalitativa, mycket rena kiseldioxidkolonner
  • Mycket karakteriserade, testade och validerade C18-kolonner
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 125 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 190Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas