Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek
Produktkod. 10118954 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10118954
Brand: Thermo Scientific™ 22103153030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Mycket karakteriserade, testade och validerade C18-kolonner
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 190Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas