Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek
Produktkod. 10528795 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10528795 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10096084 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10648445 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10109194 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10483285 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10290755 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10648615 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10118954 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10392965 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10704437 - - - -
10006114 - - - -
10690236 - - - -
10751937 - - - -
10761937 - - - -
10017514 30 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10477634 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10230615 50 mm 3 mm 5 μm Varje
10077554 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10231195 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10270905 100 mm 4 mm 5 μm Varje
10408384 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10601116 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10067644 150 mm 3 mm 5 μm Varje
10399243 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10630346 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10518795 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10077454 250 mm 4 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10528795 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22105254630
Beräknad leverans: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Mycket karakteriserade, testade och validerade C18-kolonner
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 250 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 190Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.