Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Description
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
- Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
Egenskaper hos HyPURITY Solid Phase
- Hög kvalitet, mycket ren kiseldioxid
- Mycket karakteriserade, testade och validerade C18-kolonner
Krävs
Thermo Scientific UNIGUARD direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
Specifications
Specifications
| Kolbelastning | 13% |
| pH | 1 till 9 |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 190Å |
| Ytarea | 200 m2 /g |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| För användning med (utrustning) | Uniguard Direktanslutning och fristående hållare |
| Endcapped | Ja |
| Show More |