Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek
Produktkod. 10751937 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10751937 - - - -
10096084 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10648445 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10109194 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10483285 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10290755 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10648615 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10118954 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10392965 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10704437 - - - -
10006114 - - - -
10690236 - - - -
10761937 - - - -
10017514 30 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10477634 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10230615 50 mm 3 mm 5 μm Varje
10077554 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10231195 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10270905 100 mm 4 mm 5 μm Varje
10408384 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10601116 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10067644 150 mm 3 mm 5 μm Varje
10399243 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10630346 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10518795 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10077454 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10528795 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 10751937 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22105013001
Beräknad leverans: 27-11-2026
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
Egenskaper hos HyPURITY Solid Phase
  • Hög kvalitet, mycket ren kiseldioxid
  • Mycket karakteriserade, testade och validerade C18-kolonner
Krävs
Thermo Scientific UNIGUARD direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.