Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek
Produktkod. p-4522847 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10096084 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10648445 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10109194 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10483285 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10290755 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10648615 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10118954 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10392965 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10704437 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10006114 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10690236 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
10751937 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
10761937 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10017514 30 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10477634 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10230615 50 mm 3 mm 5 μm Varje
10077554 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10231195 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10270905 100 mm 4 mm 5 μm Varje
10408384 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10601116 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10067644 150 mm 3 mm 5 μm Varje
10399243 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10630346 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10518795 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10077454 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10528795 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 10096084 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22103052130
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Mycket karakteriserade, testade och validerade C18-kolonner
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 190Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas