Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 10343055 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10343055 250 mm Varje
10580136 50 mm Varje
10271225 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10343055 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22805254630
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-09-2026
HyPURITY HPLC-kolonner är mycket karakteriserade, testade och validerade.
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-kolonner är baserade på HyPURITY 190Å kiseldioxid, den —högsta kvalitativa kiseldioxiden som finns tillgänglig och väsentligen metallfri med exceptionell stabilitet vid högt och lågt pH. Den robusta och robusta tillverkningsprocessen säkerställer reproducerbarhet och optimal kvalitet, batch efter batch. Inom tillverkningsprocessen är extra noggrannhet iakttagen för att säkerställa en mycket homogen kiseldioxidyta. Denna yta är en nyckelprekursor vid beredningen av enhetliga bundna faser. Cyanofunktionalitet är i allmänhet mindre hydrofob och därför behålls föreningar mindre jämfört med andra alkylfaser, även om den har stark dipolinteraktion. Dessutom kan cyano drivas under antingen omvänd fas eller normalfas/HILIC-förhållanden.
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med SVL™ Omrörarlager
Längd (metrisk) 250 mm
Partikelstorlek 5 μm
Porstorlek 190Å
Ytarea 200 m² /g
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas, normal fas, polär selektivitet
Material Glas
Produkttyp Torion-karossen