Läs mer
Cytiva HyQ™ -RS reducerat serummedia
Produktkod. 10123492
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10123492 500 ml 500ml
10031432 500 ml 500ml
10442372 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10123492 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30564.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För applikationer som kräver en lägre koncentration av serum
  • Stöd cellkulturtillväxt
  • Format: Flytande
  • Förvara vid 2° till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Reducerat serummedium
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Glukos
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Beskrivning MEM-RS med L-glutamin