Läs mer
Cytiva HyQ™ -RS reducerat serummedia
Produktkod. 10442372
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Produkttyp:
Reducerat serummedium
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10442372 1000 ml Reducerat serummedium 1000ml
10123492 500 ml Reducerat serummedium 500ml
10031432 500 ml Reducerat serummedium 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10442372 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30565.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.00 SEK
    187.52 SEK / 1000ml
    Save 423.48 SEK
    69% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
För applikationer som kräver en lägre koncentration av serum
  • Stöd cellkulturtillväxt
  • Format: Flytande
  • Förvara vid 2° till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering None
Form Vätska
Produkttyp Reducerat serummedium
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Glukos
Utan tillsatser None
Kvantitet 1000 ml
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Beskrivning DMEM-RS med L-Glutamin