Läs mer
Cytiva HyrTrp-celldissociationsreagens
Produktkod. 17215814
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17215814 500 ml
17205814 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17215814 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30209.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    868.55 SEK / 500ml
    Save 381.45 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Rekombinant och animaliskt komponentfritt alternativ till traditionellt svintrypsin
  • Djurframställd komponentfri (ADCF )
  • Färgfri
  • Lämplig för en mängd olika applikationer och celltyper
  • Effektiv celldissociation
  • Påverkar inte cellinjes viabilitet och fördubblingstid
  • För cellbaserad vaccinproduktion och cellodlingsprocesser för stamceller/primärceller/genterapi
  • För användning med anknytningsberoende celltyper MRC-5, Vero, CHO K-1-cellinjer odlade med eller utan serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20° C
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
För användning med Fästningsberoende celltyper MRC-5, Vero, CHO K-1-cellinjer odlade med eller utan serum
Kvantitet 500 ml