Läs mer
BUCHI I-180 styrenhet för Rotavapor R-80
Produktkod. 30000645 Handla allt Buchi Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Rotavapor R-80 I-100
Rotavapor R-80 V-80/180
Rotavapor R-80 V-80/180 Husdammsugare
Inkluderar:
Adapterkabel för I-180, I-100 strömförsörjning
Kommunikationskabel, Hållare
Power Pack
Ventilenhet, Woulff-flaska, kommunikationskabel, slang
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Inkluderar
30000645 Rotavapor R-80 V-80/180 Kommunikationskabel, Hållare
30000610 Rotavapor R-80 V-80/180 Power Pack
30000632 Rotavapor R-80 V-80/180 Husdammsugare Ventilenhet, Woulff-flaska, kommunikationskabel, slang
30000634 Rotavapor R-80 I-100 Adapterkabel för I-180, I-100 strömförsörjning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30000645 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11I1801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15340.00 SEK
    12240.72 SEK / Paket med 1
    Save 3099.28 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
I-180 är ett lättanvänt gränssnitt för att bekvämt reglera ditt vakuum automatiskt. Öka kontrollen över förångningsprocessen genom att ställa in önskat vakuum och komma åt andra driftsätt.
  • Funktionell design uppfyller väsentliga behov av vakuumreglering
  • Sparar resurser tack vare kontroll av vakuumpump
  • Hög livslängd tack vare robust och hållbar design
  • Användarvänlig och intuitiv hantering tack vare självförklarande användargränssnitt
  • Enkel och exakt vakuumreglering
  • Relevant information visas med ett ögonkast
  • Hög tillförlitlighet tack vare centraliserad styrning av viktiga processparametrar
  • Full processkontroll tack vare parameterövervakning
  • Beprövad teknik för stora applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kontrollergränssnitt
För användning med (utrustning) Rotavapor R-80 V-80/180
Inkluderar Kommunikationskabel, Hållare