Läs mer
I-191, MedChemExpress
Produktkod. 16484888
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484888 10 mg
16475666 100 mg
16417647 5 mg
16401147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117793
MedChemExpress I-191 is a potent, selective protease-activated receptor 2 (PAR2) antagonist.
I-191 is a potent, selective protease-activated receptor 2 (PAR2) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material I-191
CAS 1690172-25-8
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26FN5O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (19.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1NCCN(C(C2=CN3N=C(C4=CC=C(F)C=C4)C=C(C(C)(C)C)C3=N2)=O)C1(C)C
Molekylvikt (g/mol) 423.48
Formel vikt 423.48
Procent renhet 99.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death