Läs mer
uvex i-3 Guard smala skyddsglasögon
Produktkod. 17737689 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg: Klar
Produktkod.
17737689 Linsfärg: Klar
1 options
Produktkod. 17737689 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9190680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 SEK
    283.62 SEK / Paket med 1
    Save 10.38 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex i-3 skyddsglasögon kan anpassas till alla ansiktsformer för extrem komfort och en säker passform utan kompromisser.
Allmänna funktioner
  • Justerbart säkerhetsglasögon av högsta kvalitet med flera funktioner
  • Robust polykarbonatlins med ’uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent anti-dim och reptålig lins
  • Clip-in ramtätning ger extra skydd mot partiklar, smuts och damm
  • Smal version, även tillgänglig i standardstorlek
  • Metallfri
Säkerhetsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personliga skyddsglasögon) och EN 170 (UV-skyddsfilter)
  • Märkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
Komfortfunktioner
  • Kombination av mjuk stoppning runt brynet med ergonomiskt formade sidoarmar och mjuka grepp på tinningarna ger en bekväm, säker passform utan tryck
  • Sidoarmar med flera lutande punkter möjliggör en hög grad av individualisering för att säkerställa en bra passform för alla ansiktsformer och huvudbredder
  • Mjuk, justerbar näskudde gör att glasögonen kan anpassas till bäraren för att ge en bekväm, halkfri och tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard