Läs mer
uvex i-3 Guard skyddsglasögon
Produktkod. 17717689 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg: Klar
Produktkod.
17717689 Linsfärg: Klar
1 options
Produktkod. 17717689 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9190180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.25 SEK
    281.96 SEK / Paket med 1
    Save 30.29 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Uvex i-3 skyddsglasögon kan anpassas till alla ansiktsformer för extrem komfort och en säker passform utan kompromisser.
Allmänna funktioner
  • Trendiga trekomponents skyddsglasögon med innovativa funktioner
  • Inkl. extra ram för ännu bättre bärkomfort och säker passform
  • De uvex supravision excellence linsbeläggning ger permanent anti-imskydd på insidan och är kemikalie- och reptålig på utsidan
  • Metallfri
  • Ramfärg: antracit/blå
  • PC-objektiv: klar
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Märkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • Pålitligt UV400-skydd
Komfortfunktioner
  • Kombinationen av mjuk stoppning runt pannan och ergonomiskt formade armar med mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
  • Flerstegs justerbara sidoarmar tillåter en hög grad av anpassning för att garantera en bra passform på alla huvud- eller ansiktsformer
  • Mjukt, justerbart nosstycke gör det möjligt att anpassa glasögonen efter bäraren och säkerställer en bekväm, halkfri, tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.