Läs mer
uvex i-3 skyddsglasögon
Handla allt Uvex Produkter
Linsfärg:
Grå (23 %)
Beskrivning
Allmänna funktioner
- Justerbart säkerhetsglasögon av högsta kvalitet med flera funktioner
- Robust polykarbonatlins med uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent anti-dim och reptålig lins
- Valfri clip-in ramtätning ger extra skydd mot partiklar, smuts och damm
- Standardstorlek
- Metallfri
Säkerhetsfunktioner
- UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
Komfortfunktioner
- Mjuk, justerbar näskudde gör att glasögonen kan anpassas till bäraren för att ge en bekväm, halkfri och tryckfri passform
Specifikationer
Specifikationer
| Linstyp | Supravision Plus |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Ljusgrå, svart |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166, EN 172 |
| Linsfärg | Grå (23 %) |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| Visa mer |