Läs mer
Tocris Bioscience™ I 432
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18766606
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
18766606 5 mg
1 options
Produktkod. 18766606 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7292/5
TMPRSS2 Inhibitor
I 432 is a TMPRSS2 (transmembrane serine proteinase 2) inhibitor (Ki =0.9 nM). It blocks influenza virus propagation in airway epithelial cells. In IPEC-J2 pig jejunal epithelial cells, I 432 (50 μM) inhibits TMPRSS2 without affecting cell viability after 48 h treatment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(2 S)-3-[4-(2-Aminoethyl)-1-piperidinyl]-2-[[(2 ',4 '-dichloro[1,1 '-biphenyl]-3-yl)sulfonyl]amino]-3-oxopropyl]benzenecarboximidamide ditrifluoroacetate
CAS 1268874-09-4
Kvantitet 5 mg
Mål TMPRSS2
Molekylformel C29H33Cl2N5O3S0.2 CF3CO2H
Renhet 0.98