Description
Sofistikerade funktioner säkerställer överlägsen bärkomfort även under långa användningsperioder.
Allmänna funktioner
- Skyddsglasögon med mjukt, flexibelt nosstycke
- Inkl. extra ram för ännu bättre bärkomfort och säker passform
- De uvex supravision excellence linsbeläggning ger permanent anti-imskydd på insidan och är kemikalie- och reptålig på utsidan
- Metallfri
- Ramfärg: antracit, blå
- PC-objektiv: klar
Skyddsfunktioner
- Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
- Märkning: W 166 FT CE– 2C-1,2 W 1 FTKN CE
- Pålitligt UV400-skydd
Komfortfunktioner
- Mjuk, flexibel näsdyna för maximal bärkomfort och halkfri passform
- X-tended ögonskydd ger skydd mot damm, smuts och flygande partiklar
- X-tended sidoskärm ger ytterligare skydd utan att begränsa perifert syn
- 3-läges lutning gör att bärare kan uppnå en bekväm passform
- Förlängbar x-twist sidoarmsteknik erbjuder flexibel och bekväm justering till vilken huvudform som helst
- Mjuka öronsnäckor för en tryckfri, halkfri passform
Specifications
Specifications
| Linstyp | Kemikaliebeständig |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Antracit, blå |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| Show More |