Läs mer
uvex i-5 skyddsglasögon
Codice prodotto. 17707689 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Reptålig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Linsbeläggning
17707689 Anti-dimma
17787679 Reptålig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17707689 Fornitore uvex N. del fornitore 9183415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 SEK
    208.55 SEK / Paket med 1
    Save 12.45 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pålitligt skydd tack vare en innovativ, modern design: med x-tended ögonsköld och sidoskydd, den Uvex i-5 kan användas för att skydda ögonen i många situationer.
Sofistikerade funktioner säkerställer överlägsen bärkomfort även under långa användningsperioder.
Allmänna funktioner
  • Sportiga premiumskyddsglasögon med en mängd funktioner och anpassningsmöjligheter
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik
  • Valfri extra ram ger bättre skydd mot partiklar, damm och smuts
  • Metallfri
  • Ramfärg: antracit, blå
  • PC-lins: klar
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended ögonsköld: soft-seal ramteknologi omsluter pannan och ger skydd mot partikelpenetration
  • X-tended sidoskydd ger extra sidoskydd
  • Ergonomiskt formad ram med flerstegs justerbara sidoarmar möjliggör en hög grad av anpassning för att garantera en bra passform på alla huvud- eller ansiktsformer
  • Mjuka öronstycken för ett bekvämt, säkert grepp utan att skapa tryckpunkter
  • Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linstyp Övervakning ETC
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.