Läs mer
uvex i-5 skyddsglasögon
Produktkod. 17787679 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Reptålig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning
17787679 Reptålig
17707689 Anti-dimma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17787679 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9183065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 SEK
    169.55 SEK / Paket med 1
    Save 18.45 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Pålitligt skydd tack vare en innovativ, modern design: med x-tended ögonsköld och sidoskydd, den Uvex i-5 kan användas för att skydda ögonen i många situationer.
Sofistikerade funktioner säkerställer överlägsen bärkomfort även under långa användningsperioder.
Allmänna funktioner
  • Sportiga premiumskyddsglasögon med en mängd funktioner och anpassningsmöjligheter
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik
  • Valfri extra ram ger bättre skydd mot partiklar, damm och smuts
  • Metallfri
  • Ramfärg: antracit, blå
  • PC-lins: klar
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended ögonsköld: soft-seal ramteknologi omsluter pannan och ger skydd mot partikelpenetration
  • X-tended sidoskydd ger extra sidoskydd
  • Ergonomiskt formad ram med flerstegs justerbara sidoarmar möjliggör en hög grad av anpassning för att garantera en bra passform på alla huvud- eller ansiktsformer
  • Mjuka öronstycken för ett bekvämt, säkert grepp utan att skapa tryckpunkter
  • Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Reptålig
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard