Beskrivning
- Sportiga premiumskyddsglasögon med en mängd funktioner och anpassningsmöjligheter
- Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
- Valfri extra ram ger bättre skydd mot partiklar, damm och smuts
- Metallfri
- Ramfärg: vit, svart
- PC-objektiv: CBR65 (ljusbrunt)
- Certifierade i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 172 (solfilter för industriellt bruk)
- Märkning: W 166 FT CE– 5-1,4 W1 FTKN CE
- UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
- X-tended ögonsköld: soft-seal ramteknologi omsluter pannan och ger skydd mot partikelpenetration
- X-tended sidoskydd ger extra sidoskydd
- Ergonomiskt formad ram med flerstegs justerbara sidoarmar möjliggör en hög grad av anpassning för att garantera en bra passform på alla huvud- eller ansiktsformer
- Mjuka öronstycken för ett bekvämt, säkert grepp utan att skapa tryckpunkter
- Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Svart, Vit |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166, EN 172 |
| Linsfärg | Brun |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | UV400 |
| Visa mer |