Läs mer
uvex i-5 skyddsglasögon för svetsning
Produktkod. 17747679 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Svetsskärm 1.7
Svetsskärm 3
Svetsskärm 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
17747679 Svetsskärm 1.7
17757679 Svetsskärm 3
17767679 Svetsskärm 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17747679 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9183041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 SEK
    204.44 SEK / Paket med 1
    Save 7.56 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pålitligt skydd tack vare en innovativ, modern design: med x-tended ögonsköld och sidoskydd, den Uvex i-5 kan användas för att skydda ögonen i många situationer.
Sofistikerade funktioner säkerställer överlägsen bärkomfort även under långa användningsperioder.
Allmänna funktioner
  • Sportiga premium svetsskyddsglasögon med en mängd funktioner och anpassningsmöjligheter
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex infradur beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
  • Valfri extra ram ger bättre skydd mot partiklar, damm och smuts
  • Metallfri
  • Ramfärg: svart, grön
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 169 (svetsskärm)
  • IR-skydd enligt EN 169 med perfekt färgigenkänning enligt EN 172
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
Komfortfunktioner
  • X-tended ögonsköld: soft-seal ramteknologi omsluter pannan och ger skydd mot partikelpenetration
  • X-tended sidoskydd ger extra sidoskydd
  • Ergonomiskt formad ram med flerstegs justerbara sidoarmar möjliggör en hög grad av anpassning för att garantera en bra passform på alla huvud- eller ansiktsformer
  • Mjuka öronstycken för ett bekvämt, säkert grepp utan att skapa tryckpunkter
  • Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Infradur Plus
Linsbeläggning Anti-dimma
Beskrivning Anti-im, motståndskraftig mot svetsgnistor, reptålig
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 169
Linsfärg Svetsskärm 1.7
Produkttyp Svetsglasögon
Ram färg Grön, Svart
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400