Läs mer
BUCHI I-80 Controller för Rotavapor R-80
Handla allt Buchi Produkter
För användning med (utrustning):
Rotavapor R-80 V-80/180
Rotavapor R-80 husdammsugare
Inkluderar:
Kommunikationskabel, Hållare
Power Pack
Woulff flaska, kommunikationskabel, slang
Beskrivning
- Funktionell design uppfyller väsentliga behov av vakuumreglering
- Sparar resurser tack vare kontroll av vakuumpump
- Hög livslängd tack vare robust och hållbar design
- Användarvänlig och intuitiv hantering tack vare självförklarande användargränssnitt
- Enkel och exakt vakuumreglering
- Relevant information visas med ett ögonkast
- Hög tillförlitlighet tack vare centraliserad styrning av viktiga processparametrar
- Full processkontroll tack vare parameterövervakning
- Beprövad teknik för stora applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kontrollergränssnitt |
| För användning med (utrustning) | Rotavapor R-80 V-80/180 |
| Inkluderar | Kommunikationskabel, Hållare |