Läs mer
Molecular Probes™ BacLight™ Bakteriell membranpotentialsats
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
The BacLight™ Bacterial Membrane Potential Kit tillhandahåller indikatorfärgen för fluorescerande membranpotential, DiOC 2 (3), tillsammans med en protonjonofor (CCCP) och förblandad buffert. DiOC 2 (3) vid låga koncentrationer uppvisar grön fluorescens i alla bakterieceller, men den blir mer koncentrerad i friska celler som bibehåller en membranpotential, vilket gör att färgämnet självassocierar och fluorescensemissionen övergår till rött. De röd- och grönfluorescerande bakteriepopulationerna är lätta att särskilja med hjälp av en flödescytometer. CCCP ingår i kitet för användning som en kontroll eftersom det utrotar protongradienten, vilket eliminerar bakteriell membranpotential.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller DiOC 2 (3) (1,2 mL av 3 mM lösning i DMSO), CCCP (300μ L av 500μ M-lösning i DMSO) och PBS (200 ml). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Membranpotentialanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Bakteriell membranpotentialsats |
| Typ av färg | Membranpotentialsonder |
| Emission | ⁄482 497 |
| Formatera | Rör |
| Produktlinje | BacLight |
| Kvantitet | 1 kit |
| Visa mer |