Läs mer
Invitrogen™ BacLight™ Grön bakteriefläck
Beskrivning
Bac ljusgröna (kat.nr B-35000) och Bac ljusröda (kat.nr B-35001) bakteriefläckarna är fluorescerande märkningsreagenser för att detektera och övervaka bakterier. Dessa två färgämnen är inte nukleinsyrafärger. Bakterier färgade med Bac Light Green och Bac Light Red bakteriella fläckar uppvisar ljusgrön och röd fluorescens (absorption/emission∼ 480/516 och∼ 581/644 nm, respektive), och kan lösas med hjälp av lämpliga flödescytometriska kanaler eller fluorescensmikroskopifilter. Bac Light-bakteriefärgerna är kompatibla med formaldehyd- eller alkoholfixeringsmetoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Bakterier |
| Innehåll och lagring | Innehåller 20 flaskor med BacLight™ grön bakteriefläck (50 ug per flaska). Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Bakteriefärgning |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Form | Solid |
| Formatera | Rör, glid |
| Produktlinje | BacLight |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Visa mer |