Läs mer
Molecular Probes™ BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit
Kvantitet:
200 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De RedoxSensor™ Grönt reagens ingår i BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit är en indikator på bakteriell reduktasaktivitet. Denna reduktasaktivitet är i sin tur en pålitlig markör för förändringar i elektrontransportkedjans funktion och för förändringar i vitalitet som inträffar efter antibiotikabehandling. RedoxSensor™ Grönt reagens penetrerar både grampositiva och gramnegativa bakterier. Efter minskningen RedoxSensor™ Grönt reagens kommer att producera en stabil grön-fluorescerande signal på 10 minuter som är kompatibel med formaldehydfixeringstekniker.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Bakterier |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska RedoxSensor™ grön (200μ L, 1 mM lösning i DMSO), 1 injektionsflaska propidiumjodid (300μ L, 20 mM lösning i DMSO), 1 flaska med natriumazid (1 mL av en 2 M lösning i vatten) och 1 flaska CCCP (400μ L, 5 mM i DMSO). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Green Vitality Kit |
| Typ av färg | RedoxSensor™ grön, PI |
| Emission | PI: ⁄490 635, RedoxSensor™ grönt: ⁄490 520 |
| Form | Lösning |
| Formatera | Rör, glid |
| Produktlinje | BacLight , RedoxSensor |
| Visa mer |