Läs mer
Thermo Scientific™ I-BET151, 95 %
Produktkod. 17191116 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
17191116 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 17191116 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 467841000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material I-BET151
CAS 1300031-49-5
Synonym 7-(3,5-dimetyl-4-isoxazolyl)-1,3-dihydro-8-metoxi-1-[(IR)-1-(2-pyridinyl)etyl]-2H-imidazo[4,5-c]kinolin-2-on
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C23H21N5O3
Formel vikt 415.45
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%