Läs mer
I-BET151, MedChemExpress
Beskrivning
I-BET151 (GSK1210151A) is a BET bromodomain inhibitor which inhibits BRD4, BRD2, and BRD3 with pIC50 of 6.1, 6.3, and 6.6, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | I-BET151 |
| CAS | 1300031-49-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H21N5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GSK1210151A |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.71 mM) |
| LEDER | C[C@@H](N1C(C(C=C(OC)C(C2=C(C)ON=C2C)=C3)=C3N=C4)=C4NC1=O)C5=CC=CC=N5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.44 |
| Visa mer |