Läs mer
I-BET282, MedChemExpress
Beskrivning
I-BET282 is a pan-inhibitor of all eight BET bromodomains, and selectivity over other representative bromodomain-containing proteins. I-BET282 shows pIC50s ranging 6.4-7.7 for BRD2 (BD1/BD2), BRD2 (BD1/BD), BRD3 (BD1/BD), and BRD4 (BD1/BD).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | I-BET282 |
| CAS | 1422554-34-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H30N4O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (221.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=C(C2=C(C)ON=C2C)C=C(N=CC3=C4N(C(C5CCOCC5)=N3)[C@@H](COC)C)C4=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.53 |
| Formel vikt | 450.53 |
| Visa mer |