Läs mer
Invitrogen™ I-Block™ Proteinbaserat blockeringsreagens
Produktkod. 12684305
Change view
Kvantitet:
30 g
Förpackningsstorlek:
30g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12684305 30 g 30g
1 options
Produktkod. 12684305 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T2015
 Begränsad artikel
I lager
Högrenat kaseinbaserat blockerande reagens. Thermo Scientific I-Block Proteinbaserat blockeringsreagens ger överlägsen blockering jämfört med både torkad mjölk och BSA.
  • Biotinfri
  • Testad i analyser med användning av Tropix substrat och alkaliska fosfataskonjugat
  • Användbar som blockerande reagens i membranbaserade och immunanalystillämpningar
  • Föreslog att arbeta
  • koncentrationen är 0,2 % (vikt/volym) för detektion av nukleinsyror på neutrala eller positivt laddade nylonmembran och för immunanalyser och proteindetektion på membran (nitrocellulosa, PVDF eller neutral nylon)
  • En koncentration på 3 % rekommenderas för proteindetektion på positivt laddat nylonmembran (t.ex. TropilonPlus™ membran)
Förberedelse:
Bereds i antingen tris- eller fosfatbuffrad saltlösningsbuffert med uppvärmning (40° till 50 °C).
Applikationer:
Kan användas med Western-Light™ , Western-Light Plus™ , Western-Star™ , ELISA-Light™ , Southern-Light™ , och Southern-Star™ Detektionssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reagens
För användning med (utrustning) Western-Light™ Detektionssystem, Western-Star™ detektionssystem, Southern-Star™ detektionssystem, ELISA-Light™ detektionssystem, detektionssystem, Southern-Light™ Western-Light Plus™ detektionssystem
Produktlinje I-Block, NovaBright
Kvantitet 30 g