Läs mer
I-CBP112, MedChemExpress
Beskrivning
I-CBP112 is a specific and potent acetyl-lysine competitive protein-protein interaction inhibitor, that inhibits the CBP/p300 bromodomains, enhances acetylation by p300.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | I-CBP112 |
| CAS | 1640282-31-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H36N2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.29 mM) |
| LEDER | COC1=C(OC)C=C(C2=CC(OC[C@H]3CCCN(C)C3)=C(OCCN(C(CC)=O)C4)C4=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.59 |
| Formel vikt | 468.59 |
| Visa mer |