Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Genomskinliga VOA-glasflaskor med sluten lock
Produktkod. 12647386
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obearbetad
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nivå unitSize
12647386 40 ml Certifierad Paket med 72
16081272 20 ml Obearbetad -
15572600 40 ml Obearbetad Paket med 72
12862324 20 ml Bearbetas Paket med 72
12697376 20 ml Certifierad Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12647386 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C3360040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa genomskinliga glasflaskor med förslutna lock för EPA volatile organic analysis (VOA) när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs.
Thermo Scientific™ Klara VOA-flaskor med stängt lock är designade för EPA-flyktiga organiska analyser (VOA). Injektionsflaskor med sluten topp för VOA-provtagning när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
  • Genomskinlig flaska designad för flyktig organisk analys (VOA)
  • Välj mellan 20 ml eller 40 ml storlekar
  • Vit polypropenlock med sluten topp med PTFE-klädd silikonfoder bunden till locket för en säker tätning
  • Direkt kompatibel med automatisering
  • Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierad :
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Unik fält-till-labb-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm labbanvändning; spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att skydda flaskor från brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskor är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad bricka och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning I-Chem 40mL injektionsflaska klar sluten topp certifierad
Material (liner) Silikon med PTFE-yta
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 40 ml
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Certifierad
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning B267-2414UBB
Volym (engelska) 1 oz.
Volym (engelska) Brim 1,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 44 mL
Produktlinje I-Chem
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Stängt lock med silikonfoder
Kvantitet 72 Cs.
Stängningsstorlek 24-414
För användning med (utrustning) Flyktig organisk analys
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade flaskor uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för flyktiga ekologiska och
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Flaska