Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ Genomskinliga VOA-glasflaskor med sluten lock
Beskrivning
Thermo Scientific™ Klara VOA-flaskor med stängt lock är designade för EPA-flyktiga organiska analyser (VOA). Injektionsflaskor med sluten topp för VOA-provtagning när en genomträngbar septa-förslutning inte behövs. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
- Genomskinlig flaska designad för flyktig organisk analys (VOA)
- Välj mellan 20 ml eller 40 ml storlekar
- Vit polypropenlock med sluten topp med PTFE-klädd silikonfoder bunden till locket för en säker tätning
- Direkt kompatibel med automatisering
- Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierad :
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Unik fält-till-labb-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm labbanvändning; spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att skydda flaskor från brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskor är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad bricka och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | I-Chem 40 ml flaska genomskinlig sluten topp obearbetad |
| Material (liner) | Silikon med PTFE-yta |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Glas (typ 1) |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Höjd (engelska) | 3,75 tum |
| Nivå | Obearbetad |
| nr per ärende | 72 |
| Visa mer |