Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ och EP™ Amber VOA glasflaskor med 0,125 tum. Septa, certifierad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15599085
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Produktlinje:
EP
I-kemi
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obearbetad
nr per ärende:
72/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Produktlinje Nivå nr per ärende unitSize
15599085 20 ml EP Certifierad 72/Cs. Paket med 72
15935091 20 ml EP Obearbetad 72/Cs. -
12949684 40 ml I-kemi Bearbetas 72/Cs. Paket med 72
13449018 40 ml I-kemi Certifierad 72/Cs. Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15599085 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 13920A/EP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 SEK
    2541.97 SEK / Paket med 72
    Save 28.03 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll flaskor utan luftinstängning utan ansträngning med dessa VOA-glasflaskor, optimerade med den perfekta axelvinkeln för att göra fyllningen till en lek.
Thermo Scientific™ Amberfärgade VOA-flaskor med 0,125 tum. Septa finns med septum permanent bunden till locket eller obundna för enkel byte i storlekarna 20, 40 eller 60 ml. Optimerad med den perfekta axelvinkeln för att göra fyllning utan luftinneslutning till en lek. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Bärnstensfärgad flaska för vattenprovtagning för flyktig organisk analys (VOA)
  • Bärnstensfärgad färg skyddar ljuskänsliga analyter från nedbrytning
  • Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar
  • Välj mellan storlekarna 20 ml, 40 ml och 60 ml
  • Vit polypropenlock med öppen topp med standard 0,125 tum tjockt PTFE-fodrat silikonseptum
  • Septum permanent bunden till locket eller obondad för enkelt byte. Du väljer.
  • Direkt kompatibel med automatisering
  • Förslutningar monterade på flaskor
Inkluderar:Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Unik fält-till-lab-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm laboratorieanvändning (endast obundna septumvarianter). Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att skydda flaskor från brott; överpackning krävs för frakt.
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskor är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad bricka och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EP 20mL Vial bärnstensfärgad 0,125 tum bunden septum certifierad
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 20 ml
Septum 0.125 in. bonded septum
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Nivå Certifierad
nr per ärende 72/Cs.
Ersättningsförslutning NA
Volym (engelska) 0,5 oz.
Volym (engelska) Brim 0,8 oz.
Volym (metrisk) Brätt 23.5 mL
Produktlinje EP
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Septa Cap (bondad)
Kvantitet 72 Cs.
Tjocklek (metrisk) 3.17 mm
Stängningsstorlek 24-414
Certifikat och efterlevnad Certifierade och processade ampuller uppfyller eller överträffar EPA:s prestandabaserade standarder för flyktig organisk analys; Tillverkat under ett certifierat ISO kvalitetsledningssystem.
Höjd (metrisk) 57 mm
Produkttyp Flaska